Fontos dokumentumok
I2512
Sodium iodoacetate
powder, ≥98%
Szinonimák:
Iodoacetic acid sodium salt
About This Item
Javasolt termékek
product name
Sodium iodoacetate, ≥98%
biológiai forrás
synthetic (organic)
Minőségi szint
Teszt
≥98%
form
powder
mp
208 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: 100 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)CI
InChI
1S/C2H3IO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AGDSCTQQXMDDCV-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
406.4 °F
Lobbanási pont (C)
208 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges