Fontos dokumentumok
44920
Iron(III) acetylacetonate
purum, ≥97.0% (RT)
Szinonimák:
2,4-Pentanedione iron(III) derivative, Fe(acac)3, Ferric acetylacetonate, Iron(III) 2,4-pentanedionate
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (RT)
form
powder
reakcióalkalmasság
core: iron
reagent type: catalyst
mp
180-182 °C (dec.) (lit.)
180-190 °C (dec.)
sűrűség
5.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=O)\C=C(\C)O[Fe](O\C(C)=C/C(C)=O)O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Fe/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3,6H,1-2H3;/q;;;+3/p-3/b3*4-3-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AQBLLJNPHDIAPN-LNTINUHCSA-K
Általános leírás
Alkalmazás
- A precursor in the synthesis of Fe3O4/carbon composite fibers via forcespinning. This fiber material is suitable for use as anode materials in lithium-ion batteries.
- A precursor in the synthesis of iron-based metal-organic frameworks (MOFs) for the applications in rechargeable alkali-ion batteries.
- A catalyst in the controlled living radical polymerization of vinyl acetate to synthesis of polymers with controlled molecular weights.
- A precursor to synthesize iron-doped titania (Fe-TiO2) photocatalysts for the potential applications in photocatalytic reactions.
- A MOCVD precursor for highly crystalline (Zn,Fe)Fe2O4 films and magnetic property measurements of these films.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?