Fontos dokumentumok
426466
Methylamine solution
40 wt. % in H2O
Szinonimák:
Monomethylamine
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
1.07 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
280 mmHg ( 20 °C)
659 mmHg ( 40 °C)
öngyulladási hőmérséklet
806 °F
koncentráció
40 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.37
bp
48 °C
sűrűség
0.897 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CN
InChI
1S/CH5N/c1-2/h2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BAVYZALUXZFZLV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
It may be used in the synthesis of the following:
- 9-fluorenylmethyl N-methylcarbamate and tert-butyl N-methylcarbamate
- 7-methylamino-2-(2-quinolyl)tropone
- 2,5-meso-pyrrolidines
- 2-(4-chlorophenyl)-N-methylacetamide
- 1,3-benzoxazine derivatives from eugenol
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
14.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-10 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?