Fontos dokumentumok
648639
Sigma-Aldrich
2,4-Pentanedione, polymer-bound
100-200 mesh particle size, extent of labeling: 2.5-3.5 mmol/g O loading, 2 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
keresztkötés
2 % cross-linked with divinylbenzene
reakcióalkalmasság
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: nucleophile reactive
a címkézés mértéke
2.5-3.5 mmol/g O loading
részecskeméret
100-200 mesh
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Related Categories
Alkalmazás
Scavenges hydrazines and pimary amines.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Uwe Schoun, Josef Messinger, Nuria Merayo, Grzegorz Juszkiewicz, Andreas Kirschning
Synlett, 07, 983-986 (2003)