Merck
W254304
Sigma-Aldrich
2,3-Heptanedione
≥97%, FG
Szinonimák:
Acetyl valeryl
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3COCOCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
128.17
FEMA-szám:
2543
EC-szám:
Európai Tanács szám:
2044
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
7.064
NACRES:
NA.21
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥97%
törésmutató
n20/D 1.415 (lit.)
bp
64 °C/18 mmHg (lit.)
sűrűség
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
butter; cheese; oily
SMILES string
CCCCC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-4-5-7(9)6(2)8/h3-5H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FJPGAMCQJNLTJC-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
Related Categories
Piktogramok
Flame
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
105.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
41 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Edyta Budzyńska et al.
Talanta, 209, 120594-120594 (2020-01-02)
Electronic cigarettes (e-cigarettes) are continuously increasing in popularity due to being considered healthier compared with traditional cigarettes. Based on the European directive 2014/40/EU [1] the German legislation restricts the usage of potential harmful substances in these tobacco related products [2,3].
Jan Hintzpeter et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 29(1), 263-273 (2014-11-08)
The purpose of this study was to investigate the origin and function of the aldo-keto reductase (AKR) superfamily as enzymes involved in the detoxification of xenobiotics. We used the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803 as a model organism and sequence