Merck
B74666
Sigma-Aldrich
exo-2-Bromonorbornane
98%
Szinonimák:
exo-2-Bromobicyclo[2.2.1]heptane
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7H11Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
175.07
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.5148 (lit.)
bp
82 °C/29 mmHg (lit.)
sűrűség
1.363 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[C@H]1C[C@@H]2CC[C@H]1C2
InChI
1S/C7H11Br/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h5-7H,1-4H2/t5-,6+,7+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QXYOAWHKJRWNID-VQVTYTSYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
140.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
60 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)