Merck
C105058
Sigma-Aldrich
Chlorocyclohexane
99%
Szinonimák:
Cyclohexyl chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H11Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
118.60
Beilstein:
1900796
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.462 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
sűrűség
1 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC1CCCCC1
InChI
1S/C6H11Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
93.2 °F
Lobbanási pont (C)
34 °C
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Henriëtte E Bakker et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(4), 881-890 (2017-01-04)
The electrophoretic mobility and the zeta potential (ζ) of fluorescently labeled colloidal silica rods, with an aspect ratio of 3.8 and 6.1, were determined with microelectrophoresis measurements using confocal microscopy. In the case where the colloidal particles all move at
Octavio Perez-Garcia et al.
Environmental science & technology, 51(23), 13678-13688 (2017-10-31)
Metabolomics provides insights into the actual physiology of cells rather than their mere "potential", as provided by genomic and transcriptomic analysis. We investigate the modulation of nitrous oxide (N