Fontos dokumentumok
432504
Sodium amide
95%
Szinonimák:
Sodamide
Teszt
95%
Forma
solid
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
400 °C (lit.)
mp
210 °C (lit.)
környezetbarátabb alternatív kategória
SMILES string
N[Na]
InChI
1S/H2N.Na/h1H2;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Allylic amines and amides
Antibacterials
Reagent for:
Aggregative activation and heterocyclic chemistry
Phenylation with diphenyliodonium chloride
- production of a hydrogen storage system
- adsorption of CO2
- fabrication of fuel cell
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?