Fontos dokumentumok
T6793
Monoclonal Anti-Tubulin, Acetylated antibody produced in mouse
clone 6-11B-1, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-ALS22, Anti-H2-ALPHA, Anti-TUBA1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
6-11B-1, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
mouse, protista, invertebrates, hamster, plant, frog, rat, monkey, pig, bovine, chicken, human
technika/technikák
dot blot: suitable
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: 1:2,000 using a bovine or rat brain preparation
izotípus
IgG2b
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Általános leírás
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
- immunofluorescence.
- western blotting.
- immunocytochemistry.
- immunohistochemistry.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Cikkek
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.