Merck
400777
Sigma-Aldrich
Nickel(II) iodide
powder
Szinonimák:
Nickel diiodide, Nickel iodide, Nickelous iodide
About This Item
Lineáris képlet:
NiI2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
312.50
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt
73.1-89.0% iodine (I) basis (silver nitrate titration)
Minőségi szint
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: nickel
mp
797 °C (lit.)
sűrűség
5.83 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
I[Ni]I
InChI
1S/2HI.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BFSQJYRFLQUZKX-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Respiratory Tract
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Machrouhi, F. Namy, J-L.
Tetrahedron Letters, 40, 1315-1315 (1999)