Fontos dokumentumok
212792
Lithium aluminum hydride solution
1.0 M in diethyl ether
Szinonimák:
LAH, Lithium alanate, Lithium tetrahydroaluminate
About This Item
Javasolt termékek
form
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
koncentráció
1.0 M in diethyl ether
sűrűség
0.716 g/mL at 25 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Li+].[AlH4-]
InChI
1S/Al.Li.4H/q-1;+1;;;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- The preparation of thermoplastic polyester polyamides from oleic acid
- Lithium-polymer batteries
- Hydrodefluorination of gem-difluoromethylene derivatives
- Asymmetric aldol reactions
- Synthesis of Li-Al-N-H composites with hydrogen absorption / desorption properties
LAH is a powerful reducing agent for many different reduction reactions such as that of ketones to alcohols
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?