Merck
L2904
Sigma-Aldrich
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride
97%
Szinonimák:
LTBA, Lithium aluminum-tri-tert-butoxyhydride
About This Item
Lineáris képlet:
LiAlH[OC(CH3)3]3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
254.27
Beilstein:
5796791
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
mp
300-319 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[H][Al]([Li])(OC(C)(C)C)(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/3C4H9O.Al.Li.H/c3*1-4(2,3)5;;;/h3*1-3H3;;;/q3*-1;+2;+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BYBIDFZFKATBFH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Reducing agent
Lithium tri-tert-butoxyaluminum hydride (LTBA) is a stable, mild reducing agent that is used to selectively reduce aldehydes and ketones in the presence of esters. It can also be used to reduce imidoyl chlorides to aldimines and aromatic disulfides to the corresponding thiols.
Piktogramok
FlameCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Rapid and selective reduction of functionalized aromatic disulfides with lithium tri-tert-butoxyaluminohydride. A remarkable steric and electronic control. Comparison of various hydride reagents.
Krishnamurthy S and Aimino D
The Journal of Organic Chemistry, 54(18), 4458-4462 (1989)
Remarkably facile reductive opening of tetrahydrofuran and related ethers by lithium tri-tert-butoxyaluminohydride in the presence of triethylborane.
Brown H C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 94(5), 1750-1751 (1972)
Facile preparation of polyfluoroalkylated aldimines from polyfluoroalkanoic acids.
Takagi J, et al.
Synthesis, 2007(11), 1624-1628 (2007)
Electrolytic Decarboxylation. 6. A Convenient Synthesis of 3-(cis-3-Hexenyl)-2-cyclopentenone, a Precursor of cis-Jasmone Synthesis.
Torii S, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 55(12), 3947-3948 (1982)