Merck
226424
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)ethanol
99%
Szinonimák:
2-(Methylmercapto)ethanol, 2-Hydroxyethyl methyl sulfide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3SCH2CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
92.16
Beilstein:
1731081
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.4930 (lit.)
bp
169-171 °C (lit.)
sűrűség
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
thioether
SMILES string
CSCCO
InChI
1S/C3H8OS/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WBBPRCNXBQTYLF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
The transient absorption spectrum formed on reaction of H atoms and OH radicals with an aqueous solution of 2-(methylthio)ethanol was studied.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
158.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
70 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Structure?reactivity studies on? OH radical reaction with substituted dialkyl sulfides.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 7, 1425-1432 (1999)
Aaron B Cowley et al.
Biochemistry, 43(6), 1656-1666 (2004-02-11)
N-Acetylmicroperoxidase-8 (1) contains heme and residues 14-21 of horse mitochondrial cytochrome c (cyt c). The two thioether bonds linking protein to heme in cyt c are present in 1, and the native axial ligand His-18 remains coordinated to iron. As
Matthew C Mackenzie et al.
Biomacromolecules, 16(1), 236-245 (2014-12-18)
The field of RNA interference depends on the development of safe and efficient carriers for short interfering ribonucleic acid (siRNA) delivery. Conventional cationic monomers for siRNA delivery have utilized the nitrogen heteroatom to produce cationic charges. Here, we polymerized cationic