Fontos dokumentumok
8.40111
Sigma-Aldrich
2-(Ethylmercapto)-ethanol
for synthesis
Szinonimák:
2-(Ethylmercapto)-ethanol, 2-Thioethanol, Thioglycol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H10OS
CAS-szám:
Molekulatömeg:
106.19
UNSPSC kód:
12352104
EC index szám:
203-802-0
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
form
liquid
hatékonyság
5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
180-184 °C/1013 hPa
mp
-100 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 78 °C
sűrűség
1.018 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C4H10OS/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LNRIEBFNWGMXKP-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.014 - 1.018
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
172.4 °F
Lobbanási pont (C)
78 °C