Fontos dokumentumok
A35801
Allyl sulfide
97%
Szinonimák:
3,3′-Thiobis-1-propene, Diallyl sulfide, NSC 20947
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
3.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
7 mmHg ( 20 °C)
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.490 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
sűrűség
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C=CCSCC=C
InChI
1S/C6H10S/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UBJVUCKUDDKUJF-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
114.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
46 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?