Fontos dokumentumok
232777
2-(Phenylthio)ethanol
99%
Szinonimák:
2-Hydroxyethyl phenyl sulfide
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.592 (lit.)
bp
115-116 °C/2 mmHg (lit.)
sűrűség
1.143 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
thioether
SMILES string
OCCSc1ccccc1
InChI
1S/C8H10OS/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KWWZHCSQVRVQGF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- in the synthesis of indole, benzofuran and benzothiophene
- for temporary masking of the thymine residue during the synthesis of sugar modified thymidine derivatives
- in the preparation of 4-[2-(phenylthio)ethoxy]phthalonitrile
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?