Merck
W203501
Sigma-Aldrich
Allyl mercaptan
≥90%
Szinonimák:
2-Propene-1-thiol, Allyl mercaptan
About This Item
Lineáris képlet:
CH2=CHCH2SH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
74.14
FEMA-szám:
2035
Beilstein:
1697523
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
12.004
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
alliaceous; pungent; sulfurous
biológiai forrás:
synthetic
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥90%
törésmutató
n20/D 1.4765 (lit.)
bp
67-68 °C (lit.)
sűrűség
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
Érzékszervi
alliaceous; pungent; sulfurous
SMILES string
SCC=C
InChI
1S/C3H6S/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ULIKDJVNUXNQHS-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Egyéb megjegyzések
Suggested uses: coffee, savory, tropical fruits
Jogi nyilatkozat
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
4.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-15.56 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Silvia Millan et al.
Food chemistry, 339, 127809-127809 (2020-09-03)
Thiols are important natural molecules with diverse functions, ranging from acting as antioxidants that prevent chronic diseases to contributing aromas to foods and beverages. Biological thiols such as glutathione are of particular interest due to their functional roles, which include
Cikkek
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.