Fontos dokumentumok
242632
2-Chloroethyl methyl sulfide
97%
Szinonimák:
2-(Methylthio)ethyl chloride, Hemisulfur mustard
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.496 (lit.)
bp
55-56 °C/30 mmHg (lit.)
sűrűség
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
thioether
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CSCCCl
InChI
1S/C3H7ClS/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MYFKLQFBFSHBPA-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
107.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
42 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?