Fontos dokumentumok
79417
Phosphazene base P2-Et
≥98.0% (NT)
Szinonimák:
1-Ethyl-2,2,4,4,4-pentakis(dimethylamino)-2λ5,4λ5-catenadi(phosphazene), Tetramethyl(tris(dimethylamino)phosphoranylidene)phosphorictriamid-Et-imin
Teszt
≥98.0% (NT)
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.492 (lit.)
n20/D 1.492
bp
96 °C/0.05 mmHg (lit.)
sűrűség
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCN=P(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H35N7P2/c1-12-13-20(15(2)3,16(4)5)14-21(17(6)7,18(8)9)19(10)11/h12H2,1-11H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CFUKEHPEQCSIOM-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
This strong non-ionic base has the ability to catalyze a wide variety of organic transformations such as:
- Palladium-catalyzed cross-coupling reactions when used in combination with tBuXPhos or tBuBrettPhos G3 precatalysts.
- Deprotonation of ortho-halobenzyl sulfones to generate α-sulfonyl benzylic carbanions.
- Conversion of vinyl sufone to allyl sulfone.
- α-Alkylation of 2-phenyl-2-oxazoline-4-carbonylcamphorsultam in the presence of tetrabutylammonium bromide.
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Phosphazene base reagents are available as monomeric (P1 and BEMP), dimeric (P2), and tetrameric (P4) bases with different side chains to control their sterical hindrance.
Related Content
Nicewicz lab focuses on reactive cation radical species for selective reactions, advancing synthesis methodologies for various functional groups.