Merck
79416
Sigma-Aldrich
Phosphazene base P2-t-Bu solution
~2.0 M in THF
Szinonimák:
1-tert-Butyl-2,2,4,4,4-pentakis(dimethylamino)-2λ5,4λ5-catenadi(phosphazene)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H39N7P2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
367.45
Beilstein:
5759205
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
solution
Minőségi szint
koncentráció
~2.0 M in THF
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CN(C)P(=NC(C)(C)C)(N=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C14H39N7P2/c1-14(2,3)15-22(17(4)5,18(6)7)16-23(19(8)9,20(10)11)21(12)13/h1-13H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CJTQESMNKMUZAO-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Extremely strong and hindered neutral nitrogen base; it is about 109 times more basic than DBU [pKa (DMSO) 21.45]. Stable to hydrolysis and unaffected by alkylating agents; Highly selective base; Deprotonation of phosphines
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
F. Uhlig et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 81, 155-155 (1993)
M. Falk-Heppner et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 101, 1281-1281 (1989)
R. Schwesinger et al
Liebigs Ann. Chem., 1055-1055 (1996)
Cikkek
Phosphazene base reagents are available as monomeric (P1 and BEMP), dimeric (P2), and tetrameric (P4) bases with different side chains to control their sterical hindrance.