Merck
482315
Sigma-Aldrich
Platinum(II) chloride
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Platinum dichloride
About This Item
Lineáris képlet:
PtCl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
265.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: platinum
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
581 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
5.87 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cl[Pt]Cl
InChI
1S/2ClH.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CLSUSRZJUQMOHH-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
Health hazardCorrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.