Merck
432857
Sigma-Aldrich
Sodium tetrachloroplatinate(II) hydrate
Szinonimák:
Disodium Tetrachloroplatinate Hydrate, Platinum(II) sodium chloride, Sodium chloroplatinate(II)
About This Item
Lineáris képlet:
Na2PtCl4·xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
382.87 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
solid
Minőségi szint
összetétel
Degree of hydration, ~1
Pt, 48%
koncentráció
≤49.8% Pt (gravimetric)
SMILES string
O.[Na+].[Na+].Cl[Pt--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.2Na.H2O.Pt/h4*1H;;;1H2;/q;;;;2*+1;;+2/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GIEPPPFPHULPBK-UHFFFAOYSA-J
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Zhiwei Sun et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(29), 4364-4370 (2015-06-20)
Low molecular weight P2VP-b-PS-b-P2VP triblock copolymer (poly(2-vinlypyridine)-block-polystyrene-block-poly(2-vinylpyridine)] is doped with copper chloride and microphase separated into lamellar line patterns with ultrahigh area density. Salt-doped P2VP-b-PS-b-P2VP triblock copolymer is self-assembled on the top of the nanoimprinted photoresist template, and metallic nanowires