Merck
206059
Sigma-Aldrich
Platinum(II) iodide
98%
Szinonimák:
Diiodoplatinum, Platinum diiodide, Platinum(2+) diiodide
About This Item
Lineáris képlet:
PtI2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
448.89
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
98%
Forma:
powder
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: platinum
mp
360 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
6.403 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
I[Pt]I
InChI
1S/2HI.Pt/h2*1H;/q;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZXDJCKVQKCNWEI-UHFFFAOYSA-L
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.