Merck
334472
Sigma-Aldrich
Hydrogen hexahydroxyplatinate(IV)
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Platinic acid
About This Item
Lineáris képlet:
H2Pt(OH)6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
299.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.9% trace metals basis
Forma:
powder and chunks
oldhatóság:
H2O: slightly soluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder and chunks
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
oldhatóság
H2O: slightly soluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
SMILES string
O.O.O[Pt](O)(O)O
InChI
1S/6H2O.Pt/h6*1H2;/q;;;;;;+4/p-4
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ILXDKMTYQJUXAB-UHFFFAOYSA-J
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Jianjian Lin et al.
Scientific reports, 4, 5769-5769 (2014-08-30)
Three-dimensional (3D) hierarchical nanoscale architectures comprised of building blocks, with specifically engineered morphologies, are expected to play important roles in the fabrication of 'next generation' microelectronic and optoelectronic devices due to their high surface-to-volume ratio as well as opto-electronic properties.
Cikkek
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.