Merck
464708
Sigma-Aldrich
Sodium hexahydroxyplatinate(IV)
Szinonimák:
Disodium hexahydroxyplatinate
About This Item
Lineáris képlet:
Na2Pt(OH)6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
343.10
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
powder
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: platinum
koncentráció
51.2-62.5% Pt (gravimetric)
mp
150 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].O[Pt--](O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/2Na.6H2O.Pt/h;;6*1H2;/q2*+1;;;;;;;+4/p-6
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LDMNYTKHBHFXNG-UHFFFAOYSA-H
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)