Merck
204269
Sigma-Aldrich
Rubidium nitrate
99.95% trace metals basis
About This Item
Lineáris képlet:
RbNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.47
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99.95% trace metals basis
Forma:
powder
Teszt
99.95% trace metals basis
Forma
powder
szennyeződések
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
sűrűség
3.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Rb+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Rb/c2-1(3)4;/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Flame over circle
Veszélyességi osztályok
Ox. Sol. 2
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Martin Mangstl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(26), 10033-10039 (2014-05-29)
A new synthesis route for phosphates in an organic solvent at low temperatures is presented. The synthesis was done by dispersing a nitrate salt and phosphorus pentoxide in dimethyl sulfoxide. The synthesis can be performed under water-free conditions and yielded