Fontos dokumentumok
289337
Cesium nitrate
99%
Szinonimák:
Nitric acid cesium salt
Teszt
99%
Forma
crystals and lumps
mp
414 °C (lit.)
sűrűség
3.685 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cs+].[O-]N(=O)=O
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.