Fontos dokumentumok
R2252
Rubidium chloride
ReagentPlus®, ≥99.0% (metals basis)
Szinonimák:
Rubidium monochloride, Rubidium(I) chloride
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
termékcsalád
ReagentPlus®
Teszt
≥99.0% (metals basis)
Forma
powder
szennyeződések
≤10000 ppm Metal Trace Analysis (ICP)
mp
715 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble, clear to slightly hazy
sűrűség
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Abszorpció
≤0.4 at 280 in H2O at 50%
SMILES string
[Cl-].[Rb+]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
It can be used to enhance the performance of OLEDs. For example, a thin layer of RbCl inserted into a multilayer OLED (ITO/NPB/Alq3/Al) can significantly increase its electroluminescent efficiency. This can happen due to the lowering of the electron injection barrier and enhancing the recombination rate induced by trap sites provided by the RbCl layer.
Rubidium chloride (RbCl) can also be used as a non-invasive biomarker.
It may also be used to study the chronotypic effects of Rb in hamsters.
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?