Fontos dokumentumok
460494
Potassium perchlorate
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Potassium perchlorate (KClO4 )
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
szennyeződések
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
400 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[K+].[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4.K/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YLMGFJXSLBMXHK-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- Potassium perchlorate–the component of the low-speed explosive composition: Discusses the use of potassium perchlorate as an explosive component, exploring its characteristics and applications in the explosives industry (V Zakusylo, A Romanchenko, 2014).
- Thermal behavior and combustion of Al nanoparticles/MnO2-nanorods nanothermites with addition of potassium perchlorate: Studies the effects of potassium perchlorate in enhancing the combustion characteristics of nanothermite composites, which are used in various energetic materials applications (J Song et al., 2019).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?