Merck
202150
Sigma-Aldrich
Cesium nitrate
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Nitric acid cesium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CsNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
194.91
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
form
powder
szennyeződések
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
414 °C (lit.)
sűrűség
3.685 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Cs+].[O-]N(=O)=O
InChI
1S/Cs.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Used in the synthesis of cesium nitratocuprate, Cs2[Cu(NO3)4], which crystallizes in a square-planar coordination around the Cu center.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 1 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Alex M James et al.
ACS applied materials & interfaces, 11(25), 22464-22473 (2019-05-30)
Sulfonated hyper-cross-linked polymers based on 4,4'-bis(chloromethyl)-1,1'-biphenyl (BCMBP) were synthesized via metal-free (SHCP-1) and conventional Lewis acid-catalyzed (SHCP-2) Friedel-Crafts alkylation routes. The sulfonated polymers possessed BET surface areas in excess of 500 m2·g-1. SHCP-1 was investigated for its ability to extract
Morozov, I.V. et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 624, 1543-1543 (1998)
Morozov, I.V. et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 624, 1543-1543 (1998)
Cikkek
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.