Merck
203262
Sigma-Aldrich
Europium(III) oxide
99.99% trace metals basis
About This Item
Lineáris képlet:
Eu2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
351.93
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: europium
sűrűség
7.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Eu]O[Eu]=O
InChI
1S/2Eu.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSEIMSPAXMNYFJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.