Fontos dokumentumok
229679
Holmium(III) oxide
powder, 99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Rare earth
Teszt
99.999% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: holmium
mp
2330 °C (lit.)
SMILES string
O=[Ho]O[Ho]=O
InChI
1S/2Ho.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JYTUFVYWTIKZGR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.