Fontos dokumentumok
634298
Europium(III) oxide
nanopowder, <150 nm particle size (TEM), 99.5% trace metals basis
Szinonimák:
Dieuropium trioxide, Europia
Teszt
99.5% trace metals basis
Forma
nanopowder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: europium
részecskeméret
<150 nm (TEM)
sűrűség
7.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Eu]O[Eu]=O
InChI
1S/2Eu.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSEIMSPAXMNYFJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
Three approaches generate white light, including LED-based down-conversion for broader applications.
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.