Fontos dokumentumok
1.12156
Sigma-Aldrich
Europium(III) oxide
99+
Szinonimák:
Europium(III) oxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Eu2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
351.93
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
EC index szám:
215-165-6
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
mp
2291 °C
sűrűség
7.42 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/2Eu.3O/q2*+3;3*-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AEBZCFFCDTZXHP-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric, calc. on the ignited basis): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2