Fontos dokumentumok
203181
Dysprosium(III) oxide
≥99.99% trace metals basis
Teszt
≥99.99% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: dysprosium
sűrűség
7.81 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Dy]O[Dy]=O
InChI
1S/2Dy.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NLQFUUYNQFMIJW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.