Fontos dokumentumok
278513
Gadolinium(III) oxide
powder, 99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Digadolinium trioxide, Gadolinia, Gadolinium oxide, Gadolinium trioxide
Teszt
99.9% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: gadolinium
mp
2330 °C (lit.)
sűrűség
7.407 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
O=[Gd]O[Gd]=O
InChI
1S/2Gd.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RNYFGGMJZRTZKO-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.