Fontos dokumentumok
203556
Lanthanum(III) oxide
99.999% trace metals basis
Teszt
99.999% trace metals basis
Forma
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: lanthanum
sűrűség
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O=[La]O[La]=O
InChI
1S/2La.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KTUFCUMIWABKDW-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.