Fontos dokumentumok
289248
Erbium(III) oxide
99.9% trace metals basis
Teszt
99.9% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: erbium
sűrűség
8.64 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Er]O[Er]=O
InChI
1S/2Er.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VQCBHWLJZDBHOS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.