Fontos dokumentumok
49639
Solvent Yellow 124
analytical standard
Szinonimák:
N-Ethyl-N-[2-(1-isobutoxyethoxy)ethyl]-p-(phenylazo)aniline
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
neat
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCN(CCOC(C)OCC(C)C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C22H31N3O2/c1-5-25(15-16-26-19(4)27-17-18(2)3)22-13-11-21(12-14-22)24-23-20-9-7-6-8-10-20/h6-14,18-19H,5,15-17H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BATVZJPOLFSGTD-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Blood
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)