Merck
H9627
Sigma-Aldrich
Hematoxylin
Szinonimák:
Natural Black 1
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C16H14O6 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
302.28 (anhydrous basis)
Colour Index szám:
75290
Beilstein:
91400
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
form
powder
Minőségi szint
technika/technikák
titration: suitable
mp
200 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
95% ethanol: 1 mg/mL
SMILES string
Oc1cc2C[C@@]3(O)COc4c(O)c(O)ccc4[C@H]3c2cc1O
InChI
1S/C16H14O6/c17-10-2-1-8-13-9-4-12(19)11(18)3-7(9)5-16(13,21)6-22-15(8)14(10)20/h1-4,13,17-21H,5-6H2/t13-,16+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WZUVPPKBWHMQCE-XJKSGUPXSA-N
Géninformáció
Alkalmazás
Hematoxylin has been used for staining gastric cancer tissues, myocardial tissue, heart sections and ovarian nuclei.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Hematoxylin is an organic stain which chelates with metal ions and binds to DNA and RNA. It is used for staining nucleus of the cells. Hematoxylin along with eosin stain is used in the diagnosis of invasion stage in tumors.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Dokumentumtár megtekintése
Down-regulation of miR-327 alleviates ischemia/reperfusion-induced myocardial damage by targeting RP105
Yang Y, et al.
Cellular Physiology and Biochemistry, 49(3), 1049-1063 (2018)
Hematoxylin and eosin staining of intact tissues via delipidation and ultrasound
Li Y, et al.
Scientific Reports, 8(1), 12259-12259 (2018)
A novel human S10F-Hsp20 mutation induces lethal peripartum cardiomyopathy
Liu GS, et al.
Journal of Cellular and Molecular Medicine (2018)
Clinical significance and effect of Sam68 expression in gastric cancer
Xiao J, et al.
Oncology Letters, 15(4), 4745-4752 (2018)
In Situ Molecular Pathology and Co-Expression Analyses, 81-131 (2013)