Fontos dokumentumok
441457
Tetrabutylammonium difluorotriphenylsilicate
97%
Szinonimák:
TBAT
Teszt
97%
Forma
solid
mp
157-163 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.F[Si-](F)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15F2Si.C16H36N/c19-21(20,16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h1-15H;5-16H2,1-4H3/q-1;+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RQBKGJOQACIQDG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?