Fontos dokumentumok
459135
Tetramethylammonium fluoride
97%
Szinonimák:
TMAF
Teszt
97%
form
solid
mp
170 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
[F-].C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.FH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GTDKXDWWMOMSFL-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
- Halide-induced ring opening of 2-substituted aziridinium salts
- Synthesis of fluoro aromatics via fluorodenitration reactions
- Synthesis of sevoflurane in ionic liquids by halogen-exchange fluorination
- Synthesis of fluorinated Poly(oxomolybdates)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)