Merck
232068
Sigma-Aldrich
Cesium hydroxide solution
50 wt. % in H2O, 99% trace metals basis
Szinonimák:
Cesium hydroxide hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
CsOH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
149.91
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
99% trace metals basis
Forma:
liquid
Minőségi szint
Teszt
99% trace metals basis
Forma
liquid
koncentráció
50 wt. % in H2O
szennyeződések
≤15000.0 ppm Trace Metal Analysis
sűrűség
1.72 g/mL at 25 °C
SMILES string
[OH-].[Cs+]
InChI
1S/Cs.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Cesium hydroxide solution can be used to adjust the pH of rinsesolutions.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Brenda Farrell et al.
The Journal of general physiology, 152(7) (2020-05-10)
Outer hair cell (OHC) electromotility amplifies acoustic vibrations throughout the frequency range of hearing. Electromotility requires that the lateral membrane protein prestin undergo a conformational change upon changes in the membrane potential to produce an associated displacement charge. The magnitude
M M V Ramana et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 152, 165-171 (2015-07-25)
In the present work, isopropyl-6-amino-4-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)-5-cyano-2-methyl-4H-pyran-3-carboxylate (4H-pyran analog) has been synthesized by a three component reaction catalyzed by CsOH/γ-Al2O3 and characterized. The interaction of 4H-pyran analog with herring sperm DNA (hs DNA) under physiological conditions (phosphate buffer of pH 7.2) was