Fontos dokumentumok
217905
Copper(II) fluoride
98%
Szinonimák:
Cupric fluoride
Teszt
98%
form
powder
veszteség
<0.5% loss on drying, 105 °C, 1h
mp
950 °C (dec.) (lit.)
sűrűség
4.23 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
F[Cu]F
InChI
1S/Cu.2FH/h;2*1H/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWFAVIIMQDUCRA-UHFFFAOYSA-L
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?