Fontos dokumentumok
539899
Bis(pentafluorophenyl) carbonate
97%, for peptide synthesis
Szinonimák:
Pentafluorophenyl carbonate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Bis(pentafluorophenyl) carbonate, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
reakcióalkalmasság
reaction type: Carbonylations
mp
47-50 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
carbonate
fluoro
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)Oc2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c(F)c1F
InChI
1S/C13F10O3/c14-1-3(16)7(20)11(8(21)4(1)17)25-13(24)26-12-9(22)5(18)2(15)6(19)10(12)23
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOVVFSGCNWQFQT-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- A cyclic carbonate named 6,6′-(ethane-1,2-diyl)bis(1,3,6-dioxazocan-2-one), which is a key intermediate for the synthesis of non-isocyanate polyurethanes.
- A coumarin based aliphatic polycarbonate named 5-(4-methylumbelliferyloxycarbonyl)-5-methyl-1,3-dioxan-2-one (MUC).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?