Merck
192724
Sigma-Aldrich
Diisobutylaluminum hydride solution
25 wt. % in toluene
Szinonimák:
DIBAL, DIBAL-H
About This Item
Lineáris képlet:
[(CH3)2CHCH2]2AlH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
142.22
Beilstein:
4123663
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma
liquid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: reductant
koncentráció
25 wt. % in toluene
sűrűség
0.846 g/mL at 25 °C
SMILES string
CC(C)C[AlH]CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AZWXAPCAJCYGIA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Diisobutylaluminum hydride solution is a strong reducing agent used to convert arylpropiolate esters to their propargyl alcohols.
Diisobutylaluminum hydride reducing agent is commonly used for the reduction of an ester to aldehyde.
Alkalmazás
Diisobutylaluminum hydride solution (25 wt. % in toluene) has been used for the reduction of imides:
  • N
  • -(cis-2-Vinylcyclohexyl)succinimide to 1-(cis-2-vinylcyclohexyl)-5-hydroxy-2-pyrrolidinone
  • N-(But-4-en-1-y1)-2(E)-(carbethoxymethylidene)-5-oxo-pyrrolidine to N-(but-4-en-1-yl)- 2(E)-(carbethoxymethylidene)-5-hydroxypyrrolidine
  • N-(Hept-1-en-4-y1)-2(E)-(carbethoxymethylidene)-5-oxo-pyrrolidine to N-(hept-1-en-4-y1)-2(E)-(carbethoxymethylidene)-5-hydroxypyrrolidine
  • N-(cis-2-Vinylcyclohexyl)-2-(carbethoxymethylidene)-5-oxopyrrolidine to rel-(3aR,SS,5aS,SaR)-1( E)-(carbethoxymethylidene)-5-(formyloxy)dodecahydropyrrolo[1,2-a]quinoline
Used in Pd-catalyzed reductive debromination of secondary alkyl bromides. O-Debenzylation and ring opening of perbenzylated furanosides. Convenient in situ generation of HZrCp2Cl from ZrCp2Cl2 and DIBAL-H.
Kiszerelés
The 25 g Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Jogi információk
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
39.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
4 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Preparation of arylpropiolate esters from trichlorocyclopropenium cation and elaboration of the esters to unsymmetrical 1, 4-pentadiyn-3-ones and unsymmetrical tellurapyranones
Wadsworth, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 3662-3668 (1987)
Vinylogous N-acyliminium ion cyclizations: application to the synthesis of depentylperhydrogephyrotoxin.
Hart DJ
The Journal of Organic Chemistry, 46(2), 367-373 (1981)
Chemoselective Reduction of Esters to Aldehydes by Potassium Diisobutyl-t-butoxyaluminum Hydride (PDBBA).
Chae MJ, et al.
Bull. Korean Chem. Soc., 28(12), 2517-2517 (2007)
Takashi Tomioka et al.
The Journal of organic chemistry, 76(11), 4669-4674 (2011-04-30)
Stepwise, selective DIBAL reduction of the acetonide diester derived from tartaric acid followed by the Horner-Emmons reaction effectively provided desymmetrized hydroxy mono-olefination products in a one-pot operation.
A direct entry to substituted N-methoxyamines from N-methoxyamides via N-oxyiminium ions.
Kenji Shirokane et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(36), 6369-6372 (2010-07-31)