Fontos dokumentumok
8.18889
Sigma-Aldrich
Hexamethyldisilane
for synthesis
Szinonimák:
Hexamethyldisilane
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3SiSi(CH3)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
146.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
215-911-0
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (GC)
Forma
liquid
hatékonyság
2160 mg/kg LD50, oral (Rat)
2160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
13-15 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point -6 °C
sűrűség
0.73 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
[Si]([Si](C)(C)C)(C)(C)C
InChI
1S/C6H18Si2/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.726 - 0.728
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
21.2 °F
Lobbanási pont (C)
-6 °C