Merck
414670
Sigma-Aldrich
1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene
97%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3SiC≡CI
CAS-szám:
Molekulatömeg:
224.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.511 (lit.)
bp
130 °C (lit.)
sűrűség
1.46 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
iodo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)C#CI
InChI
1S/C5H9ISi/c1-7(2,3)5-4-6/h1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HNIRHTRSZDSMOF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
1-Iodo-2-(trimethylsilyl)acetylene may be used to investigate the reactivity of diamagnetic cobalt(I) complex, Tol-BDI((2-pp)2)Co [Tol-BDI((2-pp)2)H = 2-(4-tolyl)-1,3-bis(2-isopropylpyridyl)propenediimine]. It may be used for the synthesis of 1-(4-trimethylsilanylbuta-1,3-diynyl)pyrene, via Pd-coupling with 1-iodo-2-trimethylsilylacetylene.
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
118.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
48 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Elodie E Marlier et al.
Inorganic chemistry, 51(4), 2079-2085 (2012-02-11)
A model for cobalamin was synthesized using a new monoanionic tetradentate nitrogen donor ligand; 2-(4-tolyl)-1,3-bis(2-isopropylpyridyl)propenediimine (Tol-BDI((2-pp)2)H) (1), which utilizes isopropylpyridines as pendant arms on a β-diketiminate (BDI) backbone. During the synthesis of 1, the rearrangement product, Tol-BDI((2-pp)(4-pp))H (2) was observed.
Novel polyacetylenes containing pendant 1-pyrenyl groups: synthesis, characterization, and thermal and optical properties.
Rivera E, et al.
Polymer, 43(19), 5059-5068 (2009)