Merck
176702
Sigma-Aldrich
Ammonium-d4 deuteroxide solution
25 wt. % in D2O, 99 atom % D
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
ND4OD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
40.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
koncentráció
25 wt. % in D2O
technika/technikák
NMR: suitable
bio NMR: suitable
törésmutató
n20/D 1.334
sűrűség
1.056 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]O[2H].[2H]N([2H])[2H]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i/hD5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VHUUQVKOLVNVRT-NSPFYZSMSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)