Fontos dokumentumok
239763
1-Decanol
≥98%
Szinonimák:
n-Decyl alcohol, Alcohol C10
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.5 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1 mmHg ( 70 °C)
8.25 mmHg ( 100 °C)
Teszt
≥98%
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
550 °F
törésmutató
n20/D 1.437 (lit.)
bp
231 °C (lit.)
mp
5-7 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
sűrűség
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCO
InChI
1S/C10H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-10H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MWKFXSUHUHTGQN-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
203.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
95 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)